Learn More
4-Hydroxy-3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491908 1 g 1 Gramm
15401918 5 g 5 Gramm
15411918 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55597.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3272-08-0
Summenformel C7H3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 163.11
MDL-Nummer MFCD00070775
InChI-Schlüssel INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
PubChem CID 76758
IUPAC-Name 4-Cyano-2-nitrobenzol-1-olat
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 1 g
Beilstein 2048724
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 98%