Learn More
4-Hydroxy-3-Nitrophenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481518 5 g 5 Gramm
11471518 1 g 1 Gramm
11491518 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13858.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10463-20-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10463-20-4
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00007122
InChI-Schlüssel QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
PubChem CID 447364
ChEBI CHEBI:546274
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 5 g
Beilstein 2696044
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 99%