Learn More
4-Hydroxy-4'-Nitrostilbene, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15226018 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15226018 5 g 5 Gramm
15216018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15226018 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19221-08-0
Summenformel C14H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 241.25
InChI-Schlüssel OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(4-Nitrophenyl)Ethenyl]Phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Schmelzpunkt 209.0°C to 210.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 241.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.