Learn More
4-Hydroxy-4'-Nitrostilbene, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499946 1 g 1 Gramm
11409956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20913.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19221-08-0
Summenformel C14H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 241.246
MDL-Nummer MFCD00017044
InChI-Schlüssel OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(4-Nitrophenyl)Ethenyl]Phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Schmelzpunkt 205°C to 209°C
Menge 1 g
Beilstein 2505854
Formelmasse 241.25
Reinheit (%) 98%