Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)chinolin-3-Carbonsäure, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 273.17 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |