Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
6-(Trifluormethyl)-4-pyrimidinol wird als Baustein in der chemischen Synthese verwendet. Es kann auch für die Synthese von 10-[3-(6-Trifluormethylpyrimidin-4-yloxy)-propoxy]-(20S)-camptothecin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
6-(Trifluormethyl)-4-pyrimidinol wird als Baustein in der chemischen Synthese verwendet. Es kann auch für die Synthese von 10-[3-(6-Trifluormethylpyrimidin-4-yloxy)-propoxy]-(20S)-camptothecin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
Schmelzpunkt | 169°C to 171°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 145548 |
Formelmasse | 164.09 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Kristallin |