Learn More
4-Hydroxy Kresoxim-methyl Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30406112
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406112 10 mg
30402781 100 mg
30396945 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94369010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181373-11-5
Summenformel C17 H17 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 315.32
Synonym 2-[(4-Hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid
IUPAC-Name 2-[2-[(4-hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxyiminoacetic acid
SMILES CON=C(C(=O)O)c1ccccc1COc2ccc(O)cc2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO5/c1-11-9-13(19)7-8-15(11)23-10-12-5-3-4-6-14(12)16(17(20)21)18-22-2/h3-9,19H,10H2,1-2H3,(H,20,21)
Formelmasse 315.1107