Learn More
4-Hydroxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398336 1 g 1 Gramm
11308346 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15594.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzolboronsäure wird für die Suzuki-Miyaura-Kupplung und die Stille-Kupplung sowie potenziell für die Einführung verschiedener Alkylgruppen, Palladium-katalysierter Aminocarbonylierung und Querverbindungsreaktionen, bio-unterstützter Palladium-Nanopartikel als phosphinfreier Katalysator für die Suzuki-Reaktion in Wasser sowie Cu2O-katalysierte aerobe oxidative Querverbindung von Tetrazolen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von stabähnlichen dendronisierten Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71597-85-8
Summenformel C6H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
MDL-Nummer MFCD01074628
InChI-Schlüssel COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
IUPAC-Name (4-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽285°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2963491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 137.93
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzeneboronic acid