Learn More
4-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387419 1 g 1 Gramm
11397419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27836.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.075 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269409-70-3
Summenformel C12H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.075
MDL-Nummer MFCD02093756
InChI-Schlüssel BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
PubChem CID 2734624
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 1 g
Formelmasse 220.07
Reinheit (%) 97%