Learn More
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434694 5000 g 5000 Gramm
11424694 250 g 250 Gramm
11414694 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11434694 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13700.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-Hydroxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Antiseptika und pharmazeutische Wirkstoffe verwendet. Es wird auch als Konservierungsmittel für Lebensmittel, Korrosionsschutzmittel, Antioxidans und Emulgator verwendet. Es reagiert mit 6-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure zur Herstellung aromatischer Polyesterstoffe namens Vectranfaser. Es dient als Vorstufe zur Vorbereitung von p-Hydroxyphenylbenzoat, p-Acetoxybenzoylchlorid und 4,4′-Dihydroxybenzophenon. Darüber hinaus wird es in Farbzusätzen, Beschichtungszusätzen, Verarbeitungshilfsmitteln, elektrischen und elektronischen Produkten eingesetzt. Darüber hinaus wirkt es als Konservierungsmittel in Kosmetika und einigen ophthalmischen Lösungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethanol, Äther, n-Butanol und Aceton. Geringfügig löslich in Chloroform. Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-96-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002547
InChI-Schlüssel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 213°C to 218°C
Flammpunkt 199°C (390°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5000 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%