Learn More
4-Hydroxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497397 1000 g 1000 Gramm
11407407 50 g 50 Gramm
11417407 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15096.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Hydroxybenzophenone is used in the field of organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate of clomifene citrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzophenon wird im Bereich der organischen Synthese eingesetzt. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt von Clomifen-Citrat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-42-4
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00002355
InChI-Schlüssel NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Siedepunkt 260°C to 262°C (24 mmHg)
Menge 1000 g
Beilstein 777776
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%