Learn More
4-Hydroxybenzophenon +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285250 25 g Glasflasche 25 Gramm
10419230 100 g Glasflasche 100 Gramm
15109173 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285250 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121010250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-42-4
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00002355
InChI-Schlüssel NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzophenone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 132.0°C to 135.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 08,II,184
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver