Learn More
4-Hydroxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30401517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401517 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82930525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-42-4
Summenformel C13 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.2173
Synonym Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Formelmasse 198.0681
Reinheit (%) >95%