Learn More
4-Hydroxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454494
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13132.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
4-Hydroxybenzyl alcohol is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzylalkohol findet als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt auch bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (6.7 mg/ml bei 20 °C), Dioxan (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-05-2
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00004658
InChI-Schlüssel BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
IUPAC-Name 4-(Hydroxymethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 114°C to 122°C
Siedepunkt 251°C to 253°C
Menge 250 g
Beilstein 1858967
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%