Learn More
4-Hydroxybenzylamin-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945301 5 g Glasflasche 5 Gramm
11935301 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432930050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696-60-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-60-6
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD19690971
InChI-Schlüssel RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
PubChem CID 97472
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)phenol
SMILES NCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzylamine hydrate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Farbe Weiß bis gelb
Elementanalytik 57.18 to 61.94% C, 9.52 to 10.31% N (based on monohydrate)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzylamine hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.