Learn More
4'-Hydroxybiphenyl-4-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455047 2.5 g 2.50 Gramm
11465047 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21946.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58574-03-1
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00059078
InChI-Schlüssel JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
IUPAC-Name 4-(4-hydroxyphenyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 292°C to 295°C
Menge 2.5 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%