Learn More
4-Hydroxycarbazeran, TRC
Artikelnummer. 30011310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011310 1 mg 1 Milligramm
30004181 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8841251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96724-43-5
Summenformel C18H24N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.41
Synonym 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
IUPAC-Name 1-(6,7-Dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl) piperidin-4-yl Ethylcarbamat
SMILES CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycarbazeran
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Formelmasse 376.17
Reinheit (%) >95%