Learn More
4-Hydroxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058496
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11359555 10 g 10 Gramm
11369555 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11359555
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18945.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-37-2
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD00020142
InChI-Schlüssel JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
PubChem CID 31208
IUPAC-Name 4-Anilinophenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxydiphenylamine
Schmelzpunkt 66°C to 71°C
Siedepunkt 215°C to 218°C (12 mmHg)
Flammpunkt 209°C (408°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 511942
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 98%