missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Hydroxymethyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15428007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428007 5 g 5 Gramm
15418007 1 g 1 Gramm
15419175 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51123.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 302348-51-2 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol

4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-(Hydroxymethyl)Benzenboronsäure Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 302348-51-2
Summenformel C13H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 234.102
MDL-Nummer MFCD09837617
InChI-Schlüssel GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-hydroxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzenemethanol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl alcohol, amtb135
PubChem CID 11402050
IUPAC-Name [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 234.1

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.