Learn More
4-(Hydroxymethyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294378 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294378 25 g 25 Gramm
15274378 1 g 1 Gramm
15284378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15294378 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454650250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-89-5
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00870633
InChI-Schlüssel XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
IUPAC-Name 4-(hydroxymethyl)benzonitril
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 41.0°C to 42.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.