Learn More
4-(Hydroxymethyl)Phenylessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431810
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431810 1 g 1 Gramm
11441810 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27531.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73401-74-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00065692
InChI-Schlüssel FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
PubChem CID 3283498
IUPAC-Name 2-[4-(hydroxymethyl)phenyl]essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%