Learn More
4-Hydroxyphenethylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10114060 5 g Glasflasche 5 Gramm
10686192 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 182500050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-94-0
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00002902
InChI-Schlüssel YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 06, IV, 5936
Merck Index 15, 10022
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 124g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,chloroform,,diethyl ether,petroleum ether
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.