Learn More
4-Hydroxyphenylpyruvinsäure, TRC
Artikelnummer. 17954185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954185 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17954185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949870100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylpyruvic Acid
CAS 156-39-8
Summenformel C9H8O4
Menge 100 mg
Synonym (p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic Acid; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 4-Hydroxy-α-oxobenzenepropanoic Acid, HPPA, NSC 100738, NSC 666757; Testacid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-Oxopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423