Learn More
4-Hydroxyphthalisches Anhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467397 5 g 5 Gramm
11477397 25 g 25 Gramm
11487397 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15091.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxyphthalsäure wird als Vorstufe zur Herstellung von 3,5-Dichlor-4-Hydroxyphthalsäure mit der wässrigen Essigsäure und Chlor des Reagenz verwendet. Darüber hinaus wird es auch als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von N-(4-Carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimid verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-35-5
Summenformel C8H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 182.131
MDL-Nummer MFCD00013984
InChI-Schlüssel MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
IUPAC-Name 4-hydroxyphthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphthalic acid
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) 98%