Learn More
4-Hydroxythiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371577 5 g 5 Gramm
11381577 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04429.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
4-Hydroxythiophenol is used to improve charge separation in PbSe quantum dots (QDs) as sensitizers for TiO2. It helps in the activation of neocarzinostatin-chromophore. Also used as a resin monomer in the study of the different gold nanocrystal core-resin shell structures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxythiophenol wird zur Verbesserung der Ladungstrennung in PbSe-Quantenpunkten (QDs) als Sensibilisatoren für TiO2 verwendet. Es hilft bei der Aktivierung von Neocarzinostatin-Chromophore. Wird auch als Harzmonomer bei der Untersuchung der verschiedenen Strukturen der Goldnanokristal-Kernharz-Schale verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-89-8
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.17
MDL-Nummer MFCD00004850
InChI-Schlüssel BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC-Name 4-Sulfanylphenol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxythiophenol
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Dichte 1.255
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2039306
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 97%
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.