missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Imidazol-1-yl)phenol, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31031903
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31031903 5 g
31021068 25 g
31020904 100 mg
31019248 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31031903 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116385g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
Summenformel C9H8N2O
MDL-Nummer MFCD00005281
Menge 5 g
SMILES OC1=CC=C(N2C=CN=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.