Learn More
4-Indolyl Acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109860
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31109860 100 g
31106559 10 g
31098579 25 g
31100082 5 g
31109548 500 g
31100652 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31109860 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12867100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Indolyl Acetate
CAS 5585-96-6
Summenformel C10H9NO2
MDL-Nummer MFCD00010678
Menge 100 g
SMILES CC(=O)OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
Reinheit (%) 98%