Learn More
4-Jod-1-Trityl-1H-Imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15559583 1 g 1 Gramm
15569583 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559583 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459200010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96797-15-8
Summenformel C22H17IN2
Molekulargewicht (g/mol) 436.30
MDL-Nummer MFCD02179542
InChI-Schlüssel DXJZJYPLPZEYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, 1-trityl-4-iodoimidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 4-iodo-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl, pubchem8995, 4-iodo-l-tritylimidazole, n1-trityl-4-iodoimidazole
PubChem CID 618252
IUPAC-Name 4-Iod-1-tritylimidazol
SMILES IC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Schmelzpunkt 223.0°C to 227.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 436.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.