Learn More
4-Iod-1H-Pyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037598
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3469-69-0
C3H3IN2
193.975
MFCD00005244
LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
77022
CHEBI:45260
4-Iod-1H-Pyrazol
C1=C(C=NN1)I
3469-69-0
C3H3IN2
193.975
MFCD00005244
LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
77022
CHEBI:45260
4-Iod-1H-Pyrazol
C1=C(C=NN1)I
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodopyrazol wurde in einer indiumvermittelten Synthese von Heterobiarylen eingesetzt. Es wird in Gegenwart von Jod und Ammoniumhydroxid iodiert, um 3,4-di-iodo- und 3,4,5-triodo-pyrazol zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 193.97
Reinheit (%) 99%