Learn More
4-Iod-2,5-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450030
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11450030
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50565.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114971-53-8
Summenformel C8H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 248.063
MDL-Nummer MFCD00219922
InChI-Schlüssel RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol
PubChem CID 2736261
IUPAC-Name 4-Iod-2,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1I)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2,5-dimethylphenol
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 248.06
Reinheit (%) 98%