Learn More
4-Iod-2-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11985311 1 g 1 Gramm
11925321 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985311 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444800010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 338454-80-1 | C7H8INO | 249.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338454-80-1
Summenformel C7H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 249.05
InChI-Schlüssel AEPCMLLYVXZOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-iodoanisole, benzenamine, 4-iodo-2-methoxy, 4-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-4-iodoaniline, acmc-1aizp, 2-amino-5-iodoanisole 4-iodo-2-methoxyaniline
PubChem CID 46737999
IUPAC-Name 4-Iod-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-methoxyaniline
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-2-methoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.