Learn More
4-Jod-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11431687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25666.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52692-09-8 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52692-09-8
Summenformel C7H6INO3
Molekulargewicht (g/mol) 279.033
MDL-Nummer MFCD08060933
InChI-Schlüssel WULXGCDMVLQZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitroanisole, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-iodoanisole, acmc-1amtn, 4-methoxy-3-nitroiodobenzene, benzene,4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 4-iodanyl-1-methoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 12249866
IUPAC-Name 4-iod-1-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-nitroanisole
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 279.04
Reinheit (%) 98%