Learn More
4-Iod-2-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458527 5 g 5 Gramm
11468527 25 g 25 Gramm
11478527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18607.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 41252-97-5 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
4-Iodo-2-nitrotoluene is used to produce 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indole at the temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iod-2-nitrotoluol wird zur Herstellung von 3-(4-Methyl-3-nitrophenyl)-1H-indol bei einer Temperatur von 40 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41252-97-5
Summenformel C7H6INO2
Molekulargewicht (g/mol) 263.034
MDL-Nummer MFCD00051090
InChI-Schlüssel QLMRDNPXYNJQMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitrotoluene, benzene, 4-iodo-1-methyl-2-nitro, pubchem15938, 2-nitro-4-iodotoluene, acmc-1apfk, maybridge1_008109, ksc493s9d, 4-iodo-1-methyl-2-nitro-benzene
PubChem CID 170481
IUPAC-Name 4-Iod-1-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 97%