Learn More
4-Iodo-3-nitroanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045717
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322587 5 g 5 Gramm
11332587 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11322587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11714.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58755-70-7
Summenformel C7H6INO3
Molekulargewicht (g/mol) 279.033
MDL-Nummer MFCD00024195
InChI-Schlüssel JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
PubChem CID 292659
IUPAC-Name 1-iod-4-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3-nitroanisole
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Menge 5 g
Beilstein 2365592
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 279.04
Reinheit (%) ≥98%