Learn More
4-Jod-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51979.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24250-85-9 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodo-L-Phenylalanin kann in der Proteintechnik als unnatürliches Modell verwendet werden α Aminosäure zur Änderung der primären Aminosäurezusammensetzung über das Opal(UGA)-Codon.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24250-85-9
Summenformel C9H10INO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.09
MDL-Nummer MFCD00002602
InChI-Schlüssel PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-iodo-l-phenylalanine, 4-iodophenylalanine, l-4-iodophenylalanine, iodo-phenylalanine, p-iodo-l-phenylalanine, p-iodophenylalanine, s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, h-phe 4-i-oh, phenylalanine, 4-iodo
PubChem CID 134497
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-iodophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-L-phenylalanine
Beilstein 4411317
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water.
Menge 1 g
Formelmasse 291.09
Optische Drehung −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1))
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) 95%