Learn More
4-Iodanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480113 500 g 500 Gramm
11460113 25 g 25 Gramm
11470113 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480113 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12144.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
4-Iodoanisole is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodanisol wird in einer Vielzahl von medizinischen industriellen Anwendungen sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-62-8
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.036
MDL-Nummer MFCD00001056
InChI-Schlüssel SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC-Name 1-iod-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoanisole
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 1906692
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,chloroform.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) ≥98%