Learn More
4-Iodoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11964711 500 g Glasflasche -
10113360 25 g Glasflasche 25 Gramm
10031160 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122325000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-62-8
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
InChI-Schlüssel SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC-Name 1-iod-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoanisole
Schmelzpunkt 46.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 237.0°C (726.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4OCH3
Menge 500 g
Beilstein 06,208
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver und Stückchen