Learn More
4-Iodbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is used as intermediate in organic syntheses & in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen & in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen & in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodobenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 79°C to 84°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2691661 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Merck Index | 14,7486 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 302.52 |
Reinheit (%) | 97% |