Learn More
4-Iodbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494833
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
11494833 1 g 1 Gramm
11404843 5 g 5 Gramm
11414843 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11494833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12189.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 455-13-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
4-Iodobenzotrifluoride may be employed as substrate with electron-deficient aromatic ring, during Mizoroki-Heck reaction with acrylic acid, to afford 4-trifluoromethylcinnnamic acid. It undergoes aminocarbonylation in DMF using phosphoryl chloride to give N,N-dimethyl-(4-trifluoromethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobenzotrifluorid kann während der Mizoroki-Heck-Reaktion mit Acrylsäure als Substrat mit einem aromatischen Ring mit Elektronenmangel eingesetzt werden, um 4-Trifluoromethyl-Zimtsäure zu erhalten. Es wirdunter Verwendung von Phosphorylchlorid zur N,N-dimethyl-(4-Trifluoromethyl)Benzamid einer Aminocarbonylierung in DMF unterzogen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-13-0
Summenformel C7H4F3I
Molekulargewicht (g/mol) 272.009
MDL-Nummer MFCD00039398
InChI-Schlüssel SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC-Name 1-Iod-4-(Trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.851
Siedepunkt 68°C to 70°C (15 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 1 g
Beilstein 1944013
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 272.01
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.