Learn More
4-Iodbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Iodobenzoyl chloride is employed in the preparation of pyrroles by reaction with imines and acetylenes mediated by isocyanides using palladium catalysis. It is also used in the preparation of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists. Further, it is used to prepare [2]rotaxane monomer and poly[2] rotaxane. In addition to this, it is important in the modification of poly(allylamine) in order to make the polymer X-ray visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Iodobenzoylchlorid wird bei der Herstellung von Pyrrolen durch Reaktion mit Iminen und Acetylenen, die durch Isocyanide mittels Palladiumkatalyse vermittelt werden, eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamiden, potenziellen humanen Dopamin-D4-Antagonisten verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung von [2]-Rotaxan-Monomer und Poly[2]-Rotaxan verwendet. Darüber hinaus ist es bei der Modifikation von Poly(Allylamin) wichtig, um das Polymer Röntgen-sichtbar zu machen.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodobenzoyl chloride |
| Schmelzpunkt | 61°C to 65°C |
| Siedepunkt | 120°C to 121°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 774718 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene and benzene. |
| Formelmasse | 266.47 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Iodobenzoyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodobenzoyl chloride