Learn More
4-Iodbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028206
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467066 5 g 5 Gramm
11477066 25 g 25 Gramm
11487066 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11467066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25388.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
4-Iodobenzoyl chloride is employed in the preparation of pyrroles by reaction with imines and acetylenes mediated by isocyanides using palladium catalysis. It is also used in the preparation of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists. Further, it is used to prepare [2]rotaxane monomer and poly[2] rotaxane. In addition to this, it is important in the modification of poly(allylamine) in order to make the polymer X-ray visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobenzoylchlorid wird bei der Herstellung von Pyrrolen durch Reaktion mit Iminen und Acetylenen, die durch Isocyanide mittels Palladiumkatalyse vermittelt werden, eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamiden, potenziellen humanen Dopamin-D4-Antagonisten verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung von [2]-Rotaxan-Monomer und Poly[2]-Rotaxan verwendet. Darüber hinaus ist es bei der Modifikation von Poly(Allylamin) wichtig, um das Polymer Röntgen-sichtbar zu machen.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-02-0
Summenformel C7H4ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 266.462
MDL-Nummer MFCD00001058
InChI-Schlüssel NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
IUPAC-Name 4-Iodbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Siedepunkt 120°C to 121°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 774718
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene and benzene.
Formelmasse 266.47
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Iodobenzoyl chloride