Learn More
4-Iodbiphenyl, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10462785 1 g Glasflasche 1 Gramm
10697074 5 g Glasflasche 5 Gramm
10764194 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462785 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392390010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1591-31-7
Summenformel C12H9I
Molekulargewicht (g/mol) 280.11
MDL-Nummer MFCD00019028
InChI-Schlüssel NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
IUPAC-Name 1-Iod-4-Phenylbenzol
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobiphenyl
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 113°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4I
Menge 1 g
Formelmasse 280.1
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.