Learn More
4-Iodpyridin-2(1H)-on, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
Chemischer Name oder Material 4-iodo-2-pyridone
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5g
IUPAC-Name 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Formelmasse 220.99
Reinheit (%) 97%