Learn More
4-Jodphenetol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420207
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420207 25 g 25 Gramm
11410207 5 g 5 Gramm
11430207 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21644.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 699-08-1
Summenformel C8H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 248.063
MDL-Nummer MFCD00061124
InChI-Schlüssel VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
PubChem CID 220700
IUPAC-Name 1-ethoxy-4-iodbenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenetole
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Siedepunkt 133°C to 134°C (19 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.597
Menge 25 g
Beilstein 2042067
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 248.06
Reinheit (%) 97%