Learn More
4-Iodophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021214
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11334709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13455.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Die Chemikalie 4-Iodphenol wird in Chemolumineszenz-Bildgebungsassays und -versuchen als Diagnostikum zum Nachweis von Krebszellen bei Patienten verwendet. Sie wird außerdem bei der Synthese von Agonisten zum Östrogen β-Rezeptor verwendet. Sie kommt auch bei einer Vielzahl von industriellen medizinischen Anwendungen sowie in Human- und Tiernahrungsprodukten zum Einsatz, z. B. in Antiseptika und Desinfektionsmitteln, pharmazeutischen Zwischenprodukten oder Polarisationsfolien für Flüssigkristallbildschirme (LCD).
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-38-5
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00002327
InChI-Schlüssel VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC-Name 4-Iodphenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenol
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Siedepunkt 138°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1904544
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5036
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) ≥98%