Learn More
4-Iodophenol, TRC
Product Code. 30137564
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30137564 50 g 50 Gramm
30004943 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30137564 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI71751050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-38-5
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
Synonym p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
SMILES Oc1ccc(I)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formelmasse 219.9385