Learn More
4-Iodphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342847 1 g 1 Gramm
11352847 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11342847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16000.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15845-62-2
Summenformel C7H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 245.019
MDL-Nummer MFCD00013875
InChI-Schlüssel KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
IUPAC-Name 1-iod-4-Isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 84°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2716151
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 245.02
Reinheit (%) 97%