Learn More
4-Iodphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11352847 5 g 5 Gramm
11342847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11352847 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16000.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15845-62-2
Summenformel C7H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 245.019
MDL-Nummer MFCD00013875
InChI-Schlüssel KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
IUPAC-Name 1-iod-4-Isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 84°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2716151
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 245.02
Reinheit (%) 97%