Learn More
4-Iodphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373246 10 g 10 Gramm
11363246 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12583.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2059-76-9
Summenformel C7H4INS
Molekulargewicht (g/mol) 261.08
MDL-Nummer MFCD00041091
InChI-Schlüssel SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
PubChem CID 74938
IUPAC-Name 1-Iod-4-isothiocyanatobenzol
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Geruch Pungent
Menge 10 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2412143
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) 97%