Learn More
4-Isobutylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419367 1 g 1 Gramm
15429367 5 g 5 Gramm
15439367 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52603.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153624-38-5 | C10H15BO2 | 178.038 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153624-38-5
Summenformel C10H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 178.038
MDL-Nummer MFCD01632198
InChI-Schlüssel YZSPHVWALUJQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isobutylphenylboronic acid, 4-isobutylbenzeneboronic acid, 4-isobutylphenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boranediol, boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl, boronic acid,b-4-2-methylpropyl phenyl, 4-iso-butylphenylboronic acid, pubchem20832
PubChem CID 2773472
IUPAC-Name [4-(2-methylpropyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CC(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isobutylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.04
Reinheit (%) 98%